Få mere at vide
5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 15425687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425687 1 g 1g
15435687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32912.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34981-38-9 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
5-Chloro-2-methylbenzensulfonylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Chloro-2-methylbenzensulfonylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34981-38-9
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.083
MDL nummer MFCD09742738
InChI nøgle VHBFBNCERXCECQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-chlorotoluene-2-sulphonylchloride, 2-chlorosulfonyl-4-chlorotoluene, 5-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methylbenzensulfonyl chloride, 5-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methyl
PubChem CID 100415
IUPAC navn 5-chlor-2-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Brydningsindeks 1.5697
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 225.09
Procent renhed 97%