Få mere at vide
5-Chloro-2-methylaminopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methylaminopyridine |
| CAS | 4214-80-6 |
| Molekylær formel | C6H7ClN2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2-(methylamino)pyridine, 5-Chloro-N-methyl-2-pyridineamine, 5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c1-8-6-3-2-5(7)4-9-6/h2-4H,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CNc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-methylpyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.59 |
| Formel vægt | 142.0298 |