Få mere at vide
[5-Klor-2-(methylamino)phenyl]-fenylmethanon (5-Klor-2-(methylamino)benzofhenon), Mikromol™
Beskrivelse
[5-Klor-2-(methylamino)phenyl]-fenylmethanon (5-Klor-2-(methylamino)benzofhenon)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone |
| CAS | 1022-13-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H12 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diazepam Imp. D (EP), Temazepam Imp. A (EP), Diazepam USP Related Compound A, Diazepam USP RC A, [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone, Diazepam Related Compound A, Temazepam Related Compound A, Diazepam Impurity D, Temazepam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [5-chloro-2-(methylamino)phenyl]-phenylmethanon |
| Vis mere |