missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloro-2-methyl-thieno[2,3-d]-isothiazolidin-3-one-1,1-dioxide, TRC

Artikelnummer. 30360729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360729 50 mg
30359053 10 mg
30356055 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC44821050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1333316-61-2
Molekylær formel C6 H4 Cl N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 237.684
Synonym 5-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
IUPAC navn 5-chloro-2-methyl-1,1-dioxothieno[2,3-d][1,2]thiazol-3-one
SMIL CN1C(=O)c2sc(Cl)cc2S1(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methyl-thieno[2,3-d]-isothiazolidin-3-one-1,1-dioxide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO3S2/c1-8-6(9)5-3(13(8,10)11)2-4(7)12-5/h2H,1H3
Formel vægt 236.932
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.