Få mere at vide
5-klor-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309148
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309148 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309148 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11433000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 26172-55-4
Analyt- eller komponentnavne 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H4 Cl N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
SMIL CN1SC(=CC1=O)Cl
IUPAC navn 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 149.6
Mængde 1 ml
Formel vægt 148.9702 g/mol