Få mere at vide
5-klor-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one |
| CAS | 26172-55-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H4 Cl N O S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3 |
| SMIL | CN1SC(=CC1=O)Cl |
| Vis mere |