Få mere at vide
5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone-D3, TRC
Artikelnummer. 30368557
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30368557 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30368557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3692375MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one D3 (methyl D3)
CAS 1329611-34-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 2H3 H Cl N O S
Mængde 5 mg
Synonym 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one D3 (methyl D3), 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone-d3, 5-Chloro-2-(methyl-d3)-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-(methyl-d3)-3-isothiazolone
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1SC(=CC1=O)Cl
IUPAC navn 5-chloro-2-(trideuteriomethyl)-1,2-thiazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 152.617
Formel vægt 151.989
Procent renhed >95