Få mere at vide
5-klor-2-methyl-3-isothiazolon (~90%), TRC
Artikelnummer. 17949839
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17949839 25 mg -
18083610 2.5 mg 2.5mg
18040400 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949839 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36923525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26172-55-4
Molekylær formel C4 H4 Cl N O S
Molekylvægt (g/mol) 149.6
Synonym 4-Isothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl- (8CI), 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolinone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-ketone, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
IUPAC navn 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one
SMIL CN1SC(=CC1=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
Formel vægt 148.9702
Procent renhed >95%