Få mere at vide
5-chlor-2-methoxyphenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421266
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421266 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15421266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54501.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 419535-75-4 | C7H6BrClMgO | 245.78 g/mol
5-Chloro-2-methoxyphenylmagnesiumbromid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Chloro-2-methoxyphenylmagnesiumbromid anvendes som et organisk kemisk
syntesemellemprodukt.
Opløselighed Det reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 419535-75-4
Molekylær formel C7H6BrClMgO
MDL nummer MFCD11113495
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, gafvlsuafzzumw-uhfffaoysa-m, bromo 5-chloro-2-methoxyphenyl magnesium, 5-chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Det reagerer med vand.
InChI nøgle GAFVLSUAFZZUMW-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC=C(Cl)C=C1[Mg]Br
IUPAC navn magnesium;1-chlor-4-methoxybenzen-5-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 245.78
PubChem CID 11207325
Formel vægt 245.79
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF