Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 3438-16-2 |
| Molekylær formel | C8 H7 Cl O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy- (9CI, ACI), 5-Chloro-2-methoxybenzoic acid (ACI), o-Anisic acid, 5-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-Methoxy-5-chlorobenzoic acid, 5-Chloro-o-anisic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-methoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.59 |
| Formel vægt | 186.0084 |