Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 3438-16-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H7 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-methoxybenzoic acid |
| Vis mere |