Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11466937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466937 5 g 5g
11476937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14362.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22952-32-5 | C7H6Cl2O3S | 241.082 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22952-32-5
Molekylær formel C7H6Cl2O3S
Molekylvægt (g/mol) 241.082
MDL nummer MFCD00052959
InChI nøgle FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734272
IUPAC navn 5-chlor-2-methoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 100°C to 104°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3096
Formel vægt 241.1
Procent renhed 98%