Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456230
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456230 25 g 25g
11446230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27127.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89694-48-4 | Molecular Formula: C7H8BClO3 | Molecular Weight: 186.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89694-48-4
Molekylær formel C7H8BClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.40
MDL nummer MFCD01318966
InChI nøgle FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2735751
IUPAC navn (5-chlor-2-methoxyphenyl)boronsyre
SMIL COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 134 °C til 141 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 186.4
Procent renhed 97%