Få mere at vide
5-Klor-2-methoxybenzenamin, TRC
Artikelnummer. 30361615
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361615 5 g
30368094 1 g
30359830 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9503405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-03-4
Molekylær formel C7 H8 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 157.6
Synonym o-Anisidine, 5-chloro- (7CI,8CI), 5-Chloro-2-methoxybenzenamine, (5-Chloro-2-methoxyphenyl)amine, 1-Amino-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloro-1-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloroanisole, 2-Methoxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminoanisole, 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-o-anisidine, C.I. 37120, free base, NSC 6114, Tulabase Fast Red R, Tulabase Fast Red RC
IUPAC navn 5-chloro-2-methoxyanilin
SMIL COc1ccc(Cl)cc1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxyaniline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Formel vægt 157.0294