Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxyaniline hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445333
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445333 500 g 500g
11435333 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12887.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4274-03-7
MDL nummer MFCD00035488
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
Smeltepunkt ∼228°C (decomposition)
Molekylær formel C5H13NO
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
InChI nøgle NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
SMIL CC(C)[C@@H](N)CO
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 103.17
PubChem CID 6950587
Formel vægt 194.06
Procent renhed 98%