missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxy-benzoic Acid-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methoxy-benzoic Acid-13C,d3 |
| CAS | 1346600-36-9 |
| Molekylær formel | C713CH4D3ClO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Chloro-o-anisic-13C,d3 Acid, 2-Methoxy-13C,d3-5-chlorobenzoic Acid, 5-Chloro-2-methoxy-13C,d3-benzoic Acid, 5-Chloro-o-anisic-13C,d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)/i1+1D3 |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-(trideuterio(113C)methoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.6 |
| Formel vægt | 190.0306 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?