Få mere at vide
5-chlor-2-methoxy-4-methylbenzensulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10027719
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10027719 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10027719 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00163DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS 889939-48-4
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H8Cl2O3S
Mængde 5 g
Synonym 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
InChI nøgle BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
IUPAC navn 5-chlor-2-methoxy-4-methylbenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 255.109
PubChem CID 17389862
Formel vægt 255.12
Procent renhed 97%