Få mere at vide
5-chlor-2-methoxy-4-methylbenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341939
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341939 5 g 5g
11351939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26020.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 889939-48-4 | Molekylformel: C8H8Cl2O3S | Molekylvægt: 255,109 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 889939-48-4
Molekylær formel C8H8Cl2O3S
Molekylvægt (g/mol) 255.109
MDL nummer MFCD08445709
InChI nøgle BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 17389862
IUPAC navn 5-chlor-2-methoxy-4-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 126 °C til 128 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 255.12
Procent renhed 97%