Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaminobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methoxy-4-methylaminobenzoic Acid |
| CAS | 61694-98-2 |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-11-7-4-8(14-2)5(9(12)13)3-6(7)10/h3-4,11H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-methoxy-4-(methylamino)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.63 |
| Formel vægt | 215.0349 |