Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30355831
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30355831 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30355831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC59613025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid
CAS 1100758-09-5
Molekylær formel C9H7ClO5
Mængde 25 mg
Synonym 5-Chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO5/c1-15-7-5(8(11)12)2-4(10)3-6(7)9(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL COc1c(cc(Cl)cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 5-chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 230.6
Formel vægt 229.9982