Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 1100758-09-5 |
| Molekylær formel | C9H7ClO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO5/c1-15-7-5(8(11)12)2-4(10)3-6(7)9(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | COc1c(cc(Cl)cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.6 |
| Formel vægt | 229.9982 |