Få mere at vide
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazol, 98%
Artikelnummer. 11492758
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492758 5 g 5g
11402768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16747.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5331-91-9 | C7H4ClNS2 | 201,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5331-91-9
Molekylær formel C7H4ClNS2
Molekylvægt (g/mol) 201.69
MDL nummer MFCD00005783
InChI nøgle NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro
PubChem CID 2723842
IUPAC navn 5-chlor-3H-1,3-benzothiazol-2-thion
SMIL ClC1=CC=C2SC(=S)NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Smeltepunkt 198 °C til 200 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 201.7
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole