Få mere at vide
5-klor-2-mercaptobenzimidazol, 98%
Artikelnummer. 11478687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478687 5 g 5g
11488687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19852.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 25369-78-2 | C7H5ClN2S | 184,641 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25369-78-2
Molekylær formel C7H5ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 184.641
MDL nummer MFCD01658762
InChI nøgle ZZIHEYOZBRPWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-mercaptobenzimidazole, 6-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-chloro-2-benzimidazolethiol, 2-benzimidazolinethione, 5-chloro, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-benzimidazole-2-thione, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-chloro, 5-chloro-2 3-benzimidazolethione, 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-thiol, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol
PubChem CID 2056429
IUPAC navn 5-chlor-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Smeltepunkt 298°C to 302°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 184.64
Procent renhed 98%