Få mere at vide
5-chlor-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436107
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436107 1 g 1g
15468385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33292.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applikationer
brugt i Suzuki, Stille , Sonogashira, carbonylering, Heck, Buchwald-Hartwig-reaktion.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1347814-95-2
Molekylær formel C8H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.591
MDL nummer MFCD20040113
InChI nøgle KEGRTUBZRMQESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorofuro 3,2-b pyridin-2-yl methanol, 5-chloro-2-hydroxymethyl furo 3,2-b pyridine
PubChem CID 73995151
IUPAC navn (5-chlorfuro[3,2-b]pyridin-2-yl)methanol
SMIL C1=CC(=NC2=C1OC(=C2)CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine
Smeltepunkt 108 °C til 110 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 183.59
Procent renhed 97%