Få mere at vide
5-Chloro-2-hydroxybenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-hydroxybenzyl Alcohol |
| CAS | 5330-38-1 |
| Molekylær formel | C7H7O2Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMIL | OCc1cc(Cl)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.58 |
| Formel vægt | 158.0135 |