Få mere at vide
5-Chloro-2-furancarbonyl Chloride (~ 90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-furancarbonyl Chloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2O2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H |
| Formel vægt | 163.9432 |