Få mere at vide
5-klor-2-furaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-furaldehyde |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H |
| Formel vægt | 129.9822 |