Få mere at vide
5-Chloro-2-fluoropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-fluoropyridine |
| CAS | 1480-65-5 |
| Molekylær formel | C5H3ClFN |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-fluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.54 |
| Formel vægt | 130.9938 |