Få mere at vide
5-Chloro-2-fluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 11411540
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411540 5 g 5g
11421540 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26945.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1480-65-5 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1480-65-5
Molekylær formel C5H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 131.534
MDL nummer MFCD04112513
InChI nøgle ZULRQGBHWBQPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-chloropyridine, 3-chloro-6-fluoropyridine, 5-chloro-2-fluoro-pyridine, 5-chloro-2-fluoro pyridine, pyridine, 5-chloro-2-fluoro, pubchem1186, acmc-1bwkp, 2-fluoro-5-chloro pyridine, ksc490s2r, 5-chloro-2-fluoropyridine
PubChem CID 345817
IUPAC navn 5-chloro-2-fluoropyridine
SMIL C1=CC(=NC=C1Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-fluoropyridine
Tæthed 1.311
Kogepunkt 149°C
Flammepunkt 52°C (126°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.498
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Formel vægt 131.54
Procent renhed 97%