Få mere at vide
5-Chloro-2-fluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 394-30-9 |
| Molekylær formel | C7H4ClFO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Fluoro-5-chlorobenzoic Acid, 5-Chloro-2-fluoro-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-fluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.56 |
| Formel vægt | 173.9884 |