Få mere at vide
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31340860
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31340860 100 g
31339615 500 g
31339976 25 g
31337947 1 g
31338712 5 g
31338189 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31340860 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10275100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
CAS 96515-79-6
Molekylær formel C7H4ClFO
MDL nummer MFCD03094518
Mængde 100 g
SMIL C1=C(C(=CC=C1Cl)F)C=O
Molekylvægt (g/mol) 158.56
Procent renhed 98%