Få mere at vide
5-chlor-2-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460007
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460007 10 g 10g
11470007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20951.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2106-05-0 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2106-05-0
Molekylær formel C6H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 145.561
MDL nummer MFCD00069416
InChI nøgle JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-chloroaniline, 5-chloro-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-chloro-2-fluoro, buttpark 44\01-98, 5-chlor-2-fluoranilin, pubchem1515, 5-chloro-2-fluoroani, acmc-209fh5, 5-chloro-2-fluoro-aniline, 5-chloro-2-fluorobenzenamine
PubChem CID 75015
IUPAC navn 5-chlor-2-fluoranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-fluoroaniline
Tæthed 1.3
Mængde 10 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.56
FN nummer UN2810
Kogepunkt 102°C to 105°C (20 mmHg)
Formel vægt 145.56
Procent renhed 97%