missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro-2-[(ethoxycarbonyl)oxy]-1H-indole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-[(ethoxycarbonyl)oxy]-1H-indole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 197775-85-2 |
| Molekylær formel | C14H14ClNO5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl 5-Chloro-2-((ethoxycarbonyl)oxy)-1H-indole-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClNO5/c1-3-19-13(17)16-11-6-5-10(15)7-9(11)8-12(16)21-14(18)20-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Oc1cc2cc(Cl)ccc2n1C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 5-chloro-2-ethoxycarbonyloxyindole-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.72 |
| Formel vægt | 311.0561 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?