Få mere at vide
5-Chloro-2'-deoxyuridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2'-deoxyuridine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| Formel vægt | 262.0356 |