Få mere at vide
5-chlor-2'-deoxyuridin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431912 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431912 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11431912 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210547891
Let inkorporeret, efter phosphorylering, i nyligt syntetiseret DNA i stedet for thymidin. MP Biomedicals' 5-chlor-2'-deoxyuridin (CldU) kan bruges som mærkningssubstrat, thymidinanalog eller til at identificere steder for DNA-replikation. Synlig absorbering
  • Anvendes som en thymidinanalog til at studere fejlkodningspotentialet af hypochlorsyreskader på DNA og DNA-forstadier
  • Når det bruges sammen med antistofbaseret immunfluorescerende billeddannelse, kan det bruges i protokoller til at identificere steder for DNA-replikation
  • Kan bruges som mærkningssubstrat sammen med andre halogenerede uridinmærkende substrater, såsom bromodeoxyuridin (BrdU) og/eller ioddeoxyuridin (IdU)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 50-90-8
Smeltepunkt 166°C to 176°C
Molekylær formel C9H11ClN2O5
Mængde 1 g
Synonym 5-chloro-2'-deoxyuridine
Opløselighedsinformation Soluble in 1M NH4OH (20mg/1ml, colorless solution).
InChI nøgle NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
SMIL C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
IUPAC navn 5-chlor-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 262.646
PubChem CID 13831089
Formel vægt 262.6
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2'-deoxyuridine