Få mere at vide
5-chlor-2'-deoxyuridin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411912 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411912 0.1 g 100mg
11421912 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411912 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210547880
Kemiske identifikatorer
CAS 50-90-8
Molekylær formel C9H11ClN2O5
Molekylvægt (g/mol) 262.646
InChI nøgle NJCXGFKPQSFZIB-XVMARJQXSA-N
Synonym 5-chloro-2'-deoxyuridine
PubChem CID 13831089
IUPAC navn 5-chlor-1-[(2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL C1C(C(OC1N2C=C(C(=O)NC2=O)Cl)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Farve Hvid
Analyseprocentområde >98%
Mængde 0.1 g
Formel vægt 262.65
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i