Få mere at vide
[5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, Mikromol™
Beskrivelse
[5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl)phenylmethanone |
| CAS | 2897-00-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl)phenylmethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 5-chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]- (7CI,8CI), [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, 2-[(Cyclopropylmethyl)amino]-5-chlorobenzophenone, 5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]benzophenone, [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl]phenylmethanone, Prazepam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClNO/c18-14-8-9-16(19-11-12-6-7-12)15(10-14)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-5,8-10,12,19H,6-7,11H2 |
| SMIL | Clc1ccc(NCC2CC2)c(c1)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [5-chloro-2-(cyclopropylmethylamino)phenyl]-phenylmethanone |
| Vis mere |