Få mere at vide
[5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, Mikromol™
Artikelnummer. 17993016
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993016 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993016 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1258.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl)phenylmethanone
CAS 2897-00-9
Analyt- eller komponentnavne (5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl)phenylmethanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 5-chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]- (7CI,8CI), [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]phenyl]phenylmethanone, 2-[(Cyclopropylmethyl)amino]-5-chlorobenzophenone, 5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)amino]benzophenone, [5-Chloro-2-[(cyclopropylmethyl)-amino]phenyl]phenylmethanone, Prazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H16ClNO/c18-14-8-9-16(19-11-12-6-7-12)15(10-14)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-5,8-10,12,19H,6-7,11H2
SMIL Clc1ccc(NCC2CC2)c(c1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn [5-chloro-2-(cyclopropylmethylamino)phenyl]-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 285.77
Mængde 25 mg
Formel vægt 285.092 g/mol