Få mere at vide
5-chlor-2-cyanopyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-cyanopyridine |
| Smeltepunkt | 106°C to 108°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 113764 |
| Formel vægt | 138.55 |
| Procent renhed | 96% |