Få mere at vide
5-chlor-2-cyanopyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432239
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432239 1 g 1g
15442239 5 g 5g
15452239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64846.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89809-64-3 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89809-64-3
Molekylær formel C6H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 138.55
MDL nummer MFCD03788835
InChI nøgle WTHODOKFSYPTKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-cyanopyridine, 5-chloropicolinonitrile, 3-chloro-6-cyanopyridine, 2-cyano-5-chloro pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-chloro, 2-cyano-5-chloropyridine, 6-cyano-3-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem2107, 5-chloropicolinenitrile
PubChem CID 3833942
IUPAC navn 5-chlorpyridin-2-carbonitril
SMIL ClC1=CN=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-cyanopyridine
Smeltepunkt 106°C to 108°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 113764
Formel vægt 138.55
Procent renhed 96%