Få mere at vide
5-klor-2,4-dimethylbenzen-1-thiol, TRC
Artikelnummer. 30360338
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30360338 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30360338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC371545100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2,4-dimethylbenzene-1-thiol
CAS 1823050-95-8
Molekylær formel C8H9ClS
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9ClS/c1-5-3-6(2)8(10)4-7(5)9/h3-4,10H,1-2H3
SMIL Cc1cc(C)c(Cl)cc1S
IUPAC navn 5-chloro-2,4-dimethylbenzenethiol
Molekylvægt (g/mol) 172.68
Formel vægt 172.0113