Få mere at vide
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 76429-69-1 |
| Molekylær formel | C8H7OCl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMIL | C1=C(C=C2CCOC2=C1)Cl |
| IUPAC navn | 5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vægt | 154.0185 |