Få mere at vide
5-Chloro-2,3-difluoropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2,3-difluoropyridine |
| CAS | 89402-43-7 |
| Molekylær formel | C5H2ClF2N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,3-Difluoro-5-chloropyridine, 3-Chloro-5,6-difluoropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H |
| SMIL | Fc1cc(Cl)cnc1F |
| IUPAC navn | 5-chloro-2,3-difluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.53 |
| Formel vægt | 148.9844 |