Få mere at vide
5-Chloro-2-(3-chloromethyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-benzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-(3-chloromethyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-benzophenone |
| CAS | 37945-06-5 |
| Molekylær formel | C16 H11 Cl2 N3 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [5-Chloro-2-[3-(chloromethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]phenylmethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11Cl2N3O/c17-9-15-20-19-10-21(15)14-7-6-12(18)8-13(14)16(22)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,10H,9H2 |
| SMIL | ClCc1nncn1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [5-chloro-2-[3-(chloromethyl)-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.18 |
| Formel vægt | 331.0279 |