Få mere at vide
5-Chloro-2-(2-diethylaminoethylamino)-2'-fluorobenzophenone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Chloro-2-([2-(diethylamino)ethyl]amino)phenyl)(2-fluorophenyl)methanone Hydrochloride |
| CAS | 19347-55-8 |
| Molekylær formel | C19 H22 Cl F N2 O . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methanone, [5-chloro-2-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]phenyl](2-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Benzophenone, 5-chloro-2-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-2'-fluoro-, monohydrochloride (8CI), 5-Chloro-2-(2-diethylaminoethylamino)-2'-fluorobenzophenone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClFN2O.ClH/c1-3-23(4-2)12-11-22-18-10-9-14(20)13-16(18)19(24)15-7-5-6-8-17(15)21;/h5-10,13,22H,3-4,11-12H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CCNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F |
| IUPAC navn | [5-chloro-2-[2-(diethylamino)ethylamino]phenyl]-(2-fluorophenyl)methanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.3 |
| Formel vægt | 384.1171 |