Få mere at vide
5-chlor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10511112
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511112 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10082224 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511112 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08674DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175203-78-8
Molekylær formel C6H2Cl2N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 253.05
MDL nummer MFCD00203878
InChI nøgle ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzofurazan-4-sulfonyl chloride, 5-chlorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, pubchem5077, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride,5-chloro, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro, 5-chloranyl-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779275
IUPAC navn 5-chlor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonylchlorid
SMIL ClC1=C(C2=NON=C2C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-chloro-2, 1, 3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 253.06
Procent renhed 97%