Få mere at vide
5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| CAS | 80277-04-9 |
| Molekylær formel | C6H4N3OCl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2 |
| SMIL | C1=CC2=NON=C2C(=C1Cl)N |
| IUPAC navn | 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.56 |
| Formel vægt | 169.0043 |