Få mere at vide
(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-cyanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-cyanamide |
| CAS | 51322-80-6 |
| Molekylær formel | C7H3ClN4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tizanidine EP Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClN4S/c8-4-1-2-5-7(12-13-11-5)6(4)10-3-9/h1-2,10H |
| SMIL | Clc1ccc2nsnc2c1NC#N |
| IUPAC navn | (5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)cyanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.64 |
| Formel vægt | 209.9767 |