missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Hydriodide Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Hydriodide Salt |
| CAS | 51323-03-6 |
| Molekylær formel | C8H8ClIN4S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN4S2.HI/c1-14-8(10)11-6-4(9)2-3-5-7(6)13-15-12-5;/h2-3H,1H3,(H2,10,11);1H |
| SMIL | I.CSC(=N)Nc1c(Cl)ccc2nsnc12 |
| IUPAC navn | methyl N-(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)carbamimidothioate;hydroiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.66 |
| Formel vægt | 385.8924 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?