Få mere at vide
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine (4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole), Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine (4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole |
| CAS | 30536-19-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-, 2,1,3-Benzothiadiazole, 4-amino-5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, Tizanidine Related Compound A, Tizanidine Hydrochloride Impurity E, Tizanidine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)ccc2nsnc12 |
| IUPAC navn | 5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine |
| Vis mere |