Få mere at vide
5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17972316
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972316 100 mg
17964166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972316 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0107.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 53786-28-0
Analyt- eller komponentnavne 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H14 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Domperidone Imp. A (EP), 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
SMIL Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
IUPAC navn 6-chlor-3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 251.71
Mængde 100 mg
Formel vægt 251,0825 g/mol