Få mere at vide
5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 53786-28-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H14 Cl N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Domperidone Imp. A (EP), 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17) |
| SMIL | Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 6-chlor-3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one |
| Vis mere |