Få mere at vide
5-Klor-1-pentyn, 98%
Description
5-Chloro-1-pentyn bruges sammen medα -diazoestere i en kobberkatalyseret syntese af pyrazoler. Det bruges også i syntesen af 5-chlor-2-trimethylstannyl-1-penten ved at reagere med Me3SnCu.Me2S.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Chloro-1-pentyn anvendes sammen medα -diazoestere i en kobberkatalyseret syntese af pyrazoler. Det bruges også i syntesen af 5-chlor-2-trimethylstannyl-1-penten ved at reagere med Me3SnCu.Me2S.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Inkompatibel med tungmetalpulvere, varme og oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1-pentyne |
| Tæthed | 0.968 |
| Kogepunkt | 113 °C |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Lineær formel | Cl(CH2)3C≡CH |
| Brydningsindeks | 1.444 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1736710 |
| Show More |